Learn More
Fensulfotión-sulfona D10 (dietil D10), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fensulfothion Sulfone-d10 |
| CAS | 2732982-58-8 |
| Fórmula molecular | C11H7D10O5PS2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | O,O-Diethyl O-[4-(Methylsulfonyl)phenyl] Ester Phosphorothioic Acid-d10, Dasanit Sulfone-d10, Dasanit Sulphone-d10, O,O-Diethyl O-(4-Methylsulfonylphenyl) Phosphorothioate-d10, Fensulfothion-sulfone diethyl-d10, Fensulfothion-sulfone-D10 (diethyl-D10) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17O5PS2/c1-4-14-17(18,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)19(3,12)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2 |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(OP(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])=S)C=C1)(C)=O |
| Nombre IUPAC | O,O-bis(etil-d5) O-(4-(metilsulfonil)fenil) fosforotioato |
| Peso molecular (g/mol) | 334.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.09 g/mol |