Learn More
Sulfuro de fensulfotión, TRC
Código de producto. 30404194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404194 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30404194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF265540100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fensulfothion-sulfide
CAS 3070-15-3
Fórmula molecular C11 H17 O3 P S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylthio)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylthio)phenyl] ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylthio)-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Fensulfothion sulfide, O,O-Diethyl O-[p-(methylthio)phenyl] phosphorothioate
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17O3PS2/c1-4-12-15(16,13-5-2)14-10-6-8-11(17-3)9-7-10/h6-9H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(SC)cc1
Nombre IUPAC dietoxi-(4-metilsulfanilfenoxi)-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano
Peso molecular (g/mol) 292.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0357