Learn More
Fensulfothion Oxon, TRC
Código de producto. 30009892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009892 50 mg 50 miligramos
30008375 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF26550050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6552-21-2
Fórmula molecular C11 H17 O5 P S
Peso molecular (g/mol) 292.29
Sinónimo Phosphoric acid, diethyl 4-(methylsulfinyl)phenyl ester, Phosphoric acid, diethyl p-(methylsulfinyl)phenyl ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylsulfinyl)-, diethyl phosphate (8CI), Dasanit O, Dasanit O analog, Diethyl 4-methylsulfinylphenyl phosphate, Fensulfothion oxon, NSC 133045
Nombre IUPAC Dietilo (4-metilsulfinilfenilo) fosfato
SMILES CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fensulfothion-oxon
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17O5PS/c1-4-14-17(12,15-5-2)16-10-6-8-11(9-7-10)18(3)13/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0534
Porcentaje de pureza >95%