Learn More
Fensulfotión 1000 μg/ml en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fensulfothion |
| CAS | 115-90-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Fensulfothion |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C11 H17 O4 P S2 |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[4-(methylsulfinyl)phenyl] ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-[p-(methylsulfinyl)phenyl] ester (6CI,7CI,8CI), Phenol, p-(methylsulfinyl)-, O-ester with O,O-di-Et phosphorothioate (6CI), Agricur, B 25141, BAY 25141, Chemagro 25141, DMSP, Daconit, Dasanit, ENT 24,945, Fensulfothion, O,O-Diethyl O-(4-methylsulfinylphenyl) monothiophosphate, O,O-Diethyl O-[4-(methylsulfinyl)phenyl] phosphorothioate, O,O-Diethyl O-[p-(methylsulfinyl)phenyl] phosphorothioate, S 767, Terracur P, VUAgt 108, VUAgt 96 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17O4PS2/c1-4-13-16(17,14-5-2)15-10-6-8-11(9-7-10)18(3)12/h6-9H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)S(=O)C |
| Mostrar más |