Learn More
Fenspiride N-óxido, TRC
Código de producto. 30137602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137602 100 mg 100 miligramos
30012341 25 mg 25 miligramos
30011462 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF265010100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210690-26-9
Fórmula molecular C15H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 276.33
Sinónimo trans- 8-(2-Phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one 8-Oxide, (5α,8β)-8-(2-Phenylethyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one 8-Oxide;
SMILES [O-][N+]1(CCc2ccccc2)CCC3(CC1)CNC(=O)O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenspiride N-Oxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20N2O3/c18-14-16-12-15(20-14)7-10-17(19,11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-5H,6-12H2,(H,16,18)