Learn More
Fenspiruro de clorhidrato, TRC
Código de producto. 30138674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138674 2.5 g 2.50 g
17944465 50 mg 50 miligramos
17984655 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2650002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5053-08-7
Fórmula molecular C15 H20 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 296.79
Sinónimo 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(2-phenylethyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-(2-phenylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-Oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one, 8-phenethyl-, monohydrochloride (8CI), 8-Phenethyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one hydrochloride, Decaspir, Decaspiride, Erespal, Fenspiride hydrochloride, Fluiden, JP 428, NAT 333, NDR 5998A, Pneumorel, Tegencia, Viarespan
Nombre IUPAC 8-(2-feniletil)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-uno; Cloruro
SMILES Cl.O=C1NCC2(CCN(CCc3ccccc3)CC2)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenspiride Hydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H20N2O2.ClH/c18-14-16-12-15(19-14)7-10-17(11-8-15)9-6-13-4-2-1-3-5-13;/h1-5H,6-12H2,(H,16,18);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1292