Learn More
Fenspiride hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16467996
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16467996 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16467996 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0027
MedChemExpress Fenspiride, an orally active non-steroidal antiinflammatory agent, is an antagonist of H1-histamine receptor. Fenspiride inhibites phosphodiesterase 3 (PDE3), phosphodiesterase 4 (PDE4) and phosphodiesterase 5 (PDE5) activities with -log IC50 values of 3.44, 4.16 and approximately 3.8, respectively. Fenspiride can be used for the research of respiratory diseases.
Fenspiride, an orally active non-steroidal antiinflammatory agent, is an antagonist of H1-histamine receptor. Fenspiride inhibites phosphodiesterase 3 (PDE3), phosphodiesterase 4 (PDE4) and phosphodiesterase 5 (PDE5) activities with -log IC50 values of 3.44, 4.16 and approximately 3.8, respectively. Fenspiride can be used for the research of respiratory diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenspiride hydrochloride
Forma física Solid
CAS 8-7-5053
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H21ClN2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (168.47 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (112.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC2(CCN(CCC3=CC=CC=C3)CC2)CN1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 296.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.79
Porcentaje de pureza 99.11%