Learn More
Fenretinido, TRC
Código de producto. 30404338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404338 25 mg
30391789 50 mg
30397451 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404338 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF25000025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65646-68-6
Fórmula molecular C26 H33 N O2
Peso molecular (g/mol) 391.55
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,8E)-N-(4-hidroxifenil)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenamida
SMILES C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)Nc1ccc(O)cc1)/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenretinide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H33NO2/c1-19(11-16-24-21(3)10-7-17-26(24,4)5)8-6-9-20(2)18-25(29)27-22-12-14-23(28)15-13-22/h6,8-9,11-16,18,28H,7,10,17H2,1-5H3,(H,27,29)/b9-6+,16-11+,19-8+,20-18+
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.2511