Learn More
Fenretinide, MedChemExpress
Código de producto. 16452577
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452577 50 mg 50 miligramos
16426478 10 mg 10 miligramos
16466746 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16452577 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15373
MedChemExpress Fenretinide (4-HPR) is a synthetic retinoid deriverative, binding to the retinoic acid receptors (RAR) at concentrations necessary to induce cell death.
Fenretinide (4-HPR) is a synthetic retinoid deriverative, binding to the retinoic acid receptors (RAR) at concentrations necessary to induce cell death.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenretinide
CAS 65646-68-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H33NO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-HPR
Información de solubilidad DMSO : ≥ 130 mg/mL (332.01 mM)
SMILES CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C\C(NC2=CC=C(O)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 391.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.55
Porcentaje de pureza 99.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death