Learn More
Fenquizone, TRC
Código de producto. 30135710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135710 50 mg 50 miligramos
30007792 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF24985050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20287-37-0
Fórmula molecular C14 H12 Cl N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 337.78
Sinónimo 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-4-oxo-2-phenyl-6-quinazolinesulfonamide;
Nombre IUPAC 1-(3-Bromo-4-fluorofenil)propano-1-una
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2C(=O)NC(Nc2cc1Cl)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenquizone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8BrFO/c1-2-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.97