Learn More
Fenquizone, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenquizone |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8BrFO/c1-2-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.97 |