Learn More
Fenquinotriona, TRC
Código de producto. 30404341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404341 10 mg
30400160 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404341 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF02362010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1342891-70-6
Fórmula molecular C22 H17 Cl N2 O5
Peso molecular (g/mol) 424.8338
Sinónimo 1,3-Cyclohexanedione, 2-[[8-chloro-3,4-dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-2-quinoxalinyl]carbonyl]-, Fenquinotrione
Nombre IUPAC 2-[8-cloro-4-(4-metoxifenil)-3-oxalina-2-carbonil]ciclohexano-1,3-dión
SMILES COc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=Nc3c(Cl)cccc23)C(=O)C4C(=O)CCCC4=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenquinotrione
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17ClN2O5/c1-30-13-10-8-12(9-11-13)25-15-5-2-4-14(23)19(15)24-20(22(25)29)21(28)18-16(26)6-3-7-17(18)27/h2,4-5,8-11,18H,3,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.0826