Learn More
metabolito C de fenquinotriona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30318785 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30318785 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC13550010
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenquinotrione Metabolite C
CAS 1112127-95-3
Nombres de analitos o componentes Fenquinotrione Metabolite C
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C16 H11 Cl N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 8-Chloro-3,4-dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-2-quinoxalinecarboxylic acid (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11ClN2O4/c1-23-10-7-5-9(6-8-10)19-12-4-2-3-11(17)13(12)18-14(15(19)20)16(21)22/h2-8H,1H3,(H,21,22)
SMILES COc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=Nc3c(Cl)cccc23)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 8-cloro-4-(4-metoxifenil)-3-oxoquinoxalina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 330.7225
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.0407 g/mol