Learn More
Fenquinotriona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313296 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313296 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13550000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenquinotrione
CAS 1342891-70-6
Nombres de analitos o componentes Fenquinotrione
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H17 Cl N2 O5
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Cyclohexanedione, 2-[[8-chloro-3,4-dihydro-4-(4-methoxyphenyl)-3-oxo-2-quinoxalinyl]carbonyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17ClN2O5/c1-30-13-10-8-12(9-11-13)25-15-5-2-4-14(23)19(15)24-20(22(25)29)21(28)18-16(26)6-3-7-17(18)27/h2,4-5,8-11,18H,3,6-7H2,1H3
SMILES COc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=Nc3c(Cl)cccc23)C(=O)C4C(=O)CCCC4=O
Nombre IUPAC 2-[8-cloro-4-(4-metoxifenil)-3-oxoquinoxalina-2-carbonil]ciclohexano-1,3-diona
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 424.8338
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 424,0826 g/mol