Learn More
Fenpiroximato, TRC
Código de producto. 30137085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137085 5 g 5 g
18052010 500 mg 500 miligramos
18032720 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2488805G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111812-58-9
Fórmula molecular C24 H27 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 421.49
Sinónimo Benzoic acid, 4-[[[[(1,3-dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino]oxy]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Fenpyroximate
Nombre IUPAC tert-butil 4-[[(1,3-dimetil-5-fenoxipirazol-4-il)metilideneamino]oximetil]benzoato
SMILES Cc1nn(C)c(Oc2ccccc2)c1C=NOCc3ccc(cc3)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Fenpyroximate (E/Z Mix)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27N3O4/c1-17-21(22(27(5)26-17)30-20-9-7-6-8-10-20)15-25-29-16-18-11-13-19(14-12-18)23(28)31-24(2,3)4/h6-15H,16H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.2002
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.