Learn More
Fenpiroximato 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30309699 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30309699 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV13545300AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenpyroximate (E/Z Mix)
CAS 111812-58-9
Nombres de analitos o componentes Fenpyroximate (E/Z Mix)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H27 N3 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzoic acid, 4-[[[[(1,3-dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino]oxy]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Fenpyroximate
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27N3O4/c1-17-21(22(27(5)26-17)30-20-9-7-6-8-10-20)15-25-29-16-18-11-13-19(14-12-18)23(28)31-24(2,3)4/h6-15H,16H2,1-5H3
SMILES Cc1nn(C)c(Oc2ccccc2)c1C=NOCc3ccc(cc3)C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC 4-[[(1,3-dimetil-5-fenoxipirazol-4-il)metilidenamino]oximetil]benzoato de terc-butilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 421.49
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.2002 g/mol