Learn More
Fenpirazamina, TRC
Código de producto. 30396514
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30396514 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30396514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF24975310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenpyrazamine
CAS 473798-59-3
Fórmula molecular C17 H21 N3 O2 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1H-Pyrazole-1-carbothioic acid, 5-amino-2,3-dihydro-2-(1-methylethyl)-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-, S-2-propen-1-yl ester, 1H-Pyrazole-1-carbothioic acid, 5-amino-2,3-dihydro-2-(1-methylethyl)-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-, S-2-propenyl ester (9CI), 1-[(2-Propenylthio)carbonyl]-2-(1-methylethyl)-4-(2-methylphenyl)-5-amino-1H-pyrazol-3-one, Fenpyrazamine, S 2188, S 2188 (herbicide)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21N3O2S/c1-5-10-23-17(22)20-15(18)14(16(21)19(20)11(2)3)13-9-7-6-8-12(13)4/h5-9,11H,1,10,18H2,2-4H3
SMILES CC(C)N1N(C(=O)SCC=C)C(=C(C1=O)c2ccccc2C)N
Nombre IUPAC 5-amino-4-(2-metilfenil)-3-oxo-2-propan-2-ilpirazol-1-carbotioato de S-prop-2-enilo
Peso molecular (g/mol) 331.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1354