Learn More
Fenpirazamina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318512 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318512 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13544000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenpyrazamine
CAS 473798-59-3
Nombres de analitos o componentes Fenpyrazamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H21 N3 O2 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Pyrazole-1-carbothioic acid, 5-amino-2,3-dihydro-2-(1-methylethyl)-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-, S-2-propen-1-yl ester, 1H-Pyrazole-1-carbothioic acid, 5-amino-2,3-dihydro-2-(1-methylethyl)-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-, S-2-propenyl ester (9CI), 1-[(2-Propenylthio)carbonyl]-2-(1-methylethyl)-4-(2-methylphenyl)-5-amino-1H-pyrazol-3-one, Fenpyrazamine, S 2188, S 2188 (herbicide)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21N3O2S/c1-5-10-23-17(22)20-15(18)14(16(21)19(20)11(2)3)13-9-7-6-8-12(13)4/h5-9,11H,1,10,18H2,2-4H3
SMILES CC(C)N1N(C(=O)SCC=C)C(=C(C1=O)c2ccccc2C)N
Nombre IUPAC 5-amino-4-(2-metilfenil)-3-oxo-2-propan-2-ilpirazol-1-carbotioato de S-prop-2-enilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 331.43
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1354 g/mol