Learn More
Fenpropimorfo, TRC
Código de producto. 30137100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137100 250 mg 250 miligramos
17961505 10 mg 10 miligramos
17912625 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137100 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF249500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67564-91-4
Fórmula molecular C20 H33 N O
Peso molecular (g/mol) 303.48
Sinónimo Morpholine, 4-[3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-, cis-, rel-(2R,6S)-4-[3-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine, BAS 42100F, Corbel, Fenpropimorph, Forbel 750, Mistral, Volley 88OL, cis-4-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine
Nombre IUPAC (2R,6S)-4-[3-(4-tert-butilfenilo)-2-metilpropilo]-2,6-dimetilmorfolina
SMILES CC(CN1C[C@@H](C)O[C@@H](C)C1)Cc2ccc(cc2)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenpropimorph
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H33NO/c1-15(12-21-13-16(2)22-17(3)14-21)11-18-7-9-19(10-8-18)20(4,5)6/h7-10,15-17H,11-14H2,1-6H3/t15?,16-,17+
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.2562
Porcentaje de pureza >95%