Learn More
Fenpropimorf-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenpropimorph-d3 |
| CAS | 1292815-71-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20H30D3NO |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2R,6S)-rel-4-[3-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-2-(methyl-d3)propyl]-2,6-dimethylmorpholine, cis-4-[3-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-2-(methyl-d3)propyl]-2,6-dimethyl- morpholine, cis-4-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-(methyl-d3)propyl]-2,6-dimethyl- morpholine, BAS 42100F-d3, Corbel-d3, Forbel 750-d3, Mistral-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H33NO/c1-15(12-21-13-16(2)22-17(3)14-21)11-18-7-9-19(10-8-18)20(4,5)6/h7-10,15-17H,11-14H2,1-6H3/t15?,16-,17+/i1D3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(C=C1)=CC=C1CC(C([2H])([2H])[2H])CN2C[C@@H](C)O[C@@H](C)C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 306.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.275 |
| Mostrar más |