Learn More
Fenpropidina, TRC
Código de producto. 30393098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393098 100 mg
30398295 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30393098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF249470100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67306-00-7
Fórmula molecular C19 H31 N
Peso molecular (g/mol) 273.46
Sinónimo 1-[3-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-2-methylpropyl]piperidine, F 3240, Fenpropidin, Fenpropidine, Mildin, Patrol, Piperidine, 1-[3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-methylpropyl]-
Nombre IUPAC 1-[3-(4-tert-butilfenilo)-2-metilpropil]piperidina
SMILES CC(CN1CCCCC1)Cc2ccc(cc2)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenpropidin
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H31N/c1-16(15-20-12-6-5-7-13-20)14-17-8-10-18(11-9-17)19(2,3)4/h8-11,16H,5-7,12-15H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.2457
Porcentaje de pureza >95%