Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenpropathrin |
| CAS | 39515-41-8 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Temperatura de inflamación | 205°C |
| Fórmula lineal | C22H23NO3 |
| Beilstein | 2673776 |
| Color | Amarillo Marrón |
| Punto de fusión | 45°C to 50°C |
| Sinónimo | cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylate |
| Peso molecular (g/mol) | 349.42 g/mol |
| Mostrar más |