Learn More
Fenpropatrina, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325440 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30325440 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC13530000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Fenpropathrin
CAS 39515-41-8
Nombres de analitos o componentes (±)-Fenpropathrin
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C22 H23 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, (±)-Fenpropathrin, 2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Danimen, Danitol, Danitol 10EC, Danitol 2.4EC, Danitol Fiori, Fenpropanate, Fenpropathrin, Kilumal, Meiothrin, Meothrin, Miothrin, Rody, S 3206, SD 41706, Smash, Tame, WL 41706, XE 938, α-Cyano-3-phenoxybenzyl 2,2,3,3-tetramethylcyclopropanecarboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23NO3/c1-21(2)19(22(21,3)4)20(24)26-18(14-23)15-9-8-12-17(13-15)25-16-10-6-5-7-11-16/h5-13,18-19H,1-4H3
SMILES CC1(C)C(C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C
Nombre IUPAC 2,2,3,3-tetrametilciclopropano-1-carboxilato de [ciano-(3-fenoxifenil)metilo]
Peso molecular (g/mol) 349.42
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 349,1678 g/mol