Learn More
Clorhidrato de fenpiprano, LoGiCal
Código de producto. 30461948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461948 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461948 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3073.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenpiprane Hydrochloride
CAS 3329-14-4
Nombres de analitos o componentes Fenpiprane Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H25 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Piperidine, 1-(3,3-diphenylpropyl)-, hydrochloride (1:1), Piperidine, 1-(3,3-diphenylpropyl)-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,1-Diphenyl-3-piperidinopropane hydrochloride, 1-(3,3-Diphenylpropyl)piperidine hydrochloride, Fenpiprane hydrochloride, N-(3,3-Diphenylpropyl)piperidine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N.ClH/c1-4-10-18(11-5-1)20(19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1-2,4-7,10-13,20H,3,8-9,14-17H2;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.C(CN1CCCCC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-(3,3-difenilpropil)piperidina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 315.88
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1754 g/mol