Learn More
Fenoxicarb, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenoxycarb |
| CAS | 72490-01-8 |
| Fórmula molecular | C17 H19 N O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-[2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]-, ethyl ester, Carbamic acid, [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]-, ethyl ester (9CI), ABG 6215, Eclipse, Eclipse (growth regulator), Et 2-(p-phenoxyphenoxy)ethylcarbamate, Ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate, Fenoxycarb, Insegar, Logic, Logic (growth regulator), Phenoxycarb, Ro 13-5223 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO4/c1-2-20-17(19)18-12-13-21-14-8-10-16(11-9-14)22-15-6-4-3-5-7-15/h3-11H,2,12-13H2,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CCOC(=O)NCCOc1ccc(Oc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | etilo N-[2-(4-fenoxifenoxi)etil]carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 301.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.1314 |