Learn More
Fenoxaprop, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenoxaprop |
| CAS | 95617-09-7 |
| Fórmula molecular | C16 H12 Cl N O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Propanoic acid, 2-[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]phenoxy]-, (±)-, 2-[4-[(6-Chloro-2-benzoxazolyl)oxy]phenoxy]propanoic acid, Fenoxaprop, Fenoxaprop acid, HOE 53022 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12ClNO5/c1-9(15(19)20)21-11-3-5-12(6-4-11)22-16-18-13-7-2-10(17)8-14(13)23-16/h2-9H,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | CC(Oc1ccc(Oc2oc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-[(6-cloro-1,3-benzoxazol-2-il)oxi]fenoxi]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 333.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.0404 |