Learn More
Fenoxaprop-P-ethyl, MedChemExpress
Código de producto. 16462296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16462296 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16462296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2013
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Fenoxaprop-P-ethyl is a post-emergent phenoxy herbicide of the aryloxyphenoxy propionate group.
Fenoxaprop-P-ethyl is a post-emergent phenoxy herbicide of the aryloxyphenoxy propionate group.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoxaprop-P-ethyl
CAS 71283-80-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16ClNO5
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (276.41 mM)
SMILES C[C@@H](OC1=CC=C(OC2=NC3=CC=C(Cl)C=C3O2)C=C1)C(OCC)=O
Peso molecular (g/mol) 361.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.78
Porcentaje de pureza 97.72%
Grado Research
Forma física Solid