Learn More
Fenoxaprop-P-etilo 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315142 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315142 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13510500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoxaprop-P-ethyl (R-enantiomer)
CAS 71283-80-2
Nombres de analitos o componentes Fenoxaprop-P-ethyl (R-enantiomer)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H16 Cl N O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16ClNO5/c1-3-22-17(21)11(2)23-13-5-7-14(8-6-13)24-18-20-15-9-4-12(19)10-16(15)25-18/h4-11H,3H2,1-2H3/t11-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2oc3cc(Cl)ccc3n2)cc1
Nombre IUPAC (2R)-2-[4-[(6-cloro-1,3-benzoxazol-2-il)oxi]fenoxi]propanoato de etilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 361.78
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.0717 g/mol