Learn More
Fenoxaprop-P 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30315540 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30315540 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV13499600AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoxaprop-P (R-enantiomer)
CAS 113158-40-0
Nombres de analitos o componentes Fenoxaprop-P (R-enantiomer)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H12 Cl N O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12ClNO5/c1-9(15(19)20)21-11-3-5-12(6-4-11)22-16-18-13-7-2-10(17)8-14(13)23-16/h2-9H,1H3,(H,19,20)/t9-/m1/s1
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(Oc2oc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-[4-[(6-cloro-1,3-benzoxazol-2-il)oxi]fenoxi]propanoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 333.72
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.0404 g/mol