Learn More
Fenoxanil, TRC
Código de producto. 30138607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138607 250 mg 250 miligramos
17954855 50 mg 50 miligramos
17954935 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138607 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF248888250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115852-48-7
Fórmula molecular C15 H18 Cl2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 329.22
Sinónimo N-(1-Cyano-1,2-dimethylpropyl)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propanamide, AC 382042, AC 901216, CL 382042, Fenoxanil, Magnaporthe amide, NNF 9425, WL 378309
Nombre IUPAC N-(2-ciano-3-metilbutan-2-il)-2-(2,4-diclorofenoxi)propanamida
SMILES CC(C)C(C)(NC(=O)C(C)Oc1ccc(Cl)cc1Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoxanil
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18Cl2N2O2/c1-9(2)15(4,8-18)19-14(20)10(3)21-13-6-5-11(16)7-12(13)17/h5-7,9-10H,1-4H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0745