Learn More
Fenoverina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenoverine |
| CAS | 37561-27-6 |
| Fórmula molecular | C26 H25 N3 O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Fenoverine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H25N3O3S/c30-26(29-20-5-1-3-7-24(20)33-25-8-4-2-6-21(25)29)17-28-13-11-27(12-14-28)16-19-9-10-22-23(15-19)32-18-31-22/h1-10,15H,11-14,16-18H2 |
| SMILES | O=C(CN1CCN(Cc2ccc3OCOc3c2)CC1)N4c5ccccc5Sc6ccccc46 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(1,3-benzodioxol-5-ilmetil)piperazin-1-il]-1-fenotiazin-10-iletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 459.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 459.1617 |