Learn More
Fenotiocarb 50 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315819 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315819 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13497500AC50
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenothiocarb
CAS 62850-32-2
Nombres de analitos o componentes Fenothiocarb
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C13 H19 N O2 S
Concentración 50 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO2S/c1-14(2)13(15)17-11-7-6-10-16-12-8-4-3-5-9-12/h3-5,8-9H,6-7,10-11H2,1-2H3
SMILES CN(C)C(=O)SCCCCOc1ccccc1
Nombre IUPAC N,N-dimetilcarbamotioato de S-(4-fenoxibutilo)
Solvent or Matrix Acetone
Peso molecular (g/mol) 253.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1136 g/mol