Learn More
Fenotiocarb 100 μg/ml en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30315372 1 mL
1 options
Código de producto. 30315372 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREXA13497500TO
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenothiocarb
CAS 62850-32-2
Nombres de analitos o componentes Fenothiocarb
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H19 N O2 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo S-(4-Phenoxybutyl) Dimethylcarbamothioate, S-(4-Phenoxybutyl) Ester N,N-Dimethyl-carbamothioic Acid, Panocon, Phenothiocarb;
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO2S/c1-14(2)13(15)17-11-7-6-10-16-12-8-4-3-5-9-12/h3-5,8-9H,6-7,10-11H2,1-2H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES CN(C)C(=O)SCCCCOc1ccccc1
Nombre IUPAC N,N-dimetilcarbamotioato de S-(4-fenoxibutilo)
Solvent or Matrix Toluene
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 253.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1136 g/mol