Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenoterol hydrobromide |
| CAS | 13392-18-2 |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C17H21NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | fenoterol, phenoterol, fenoterolum, berotec, fenoterolum inn-latin, berotek, p-hydroxyphenylorciprenaline, p-hydroxyphenyl-orciprenaline, fenoterol usan:ban:inn, 1-3,5-dihydroxyphenyl-1-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl isopropylamino ethane |
| Clave InChI | LSLYOANBFKQKPT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(CC1=CC=C(C=C1)O)NCC(C2=CC(=CC(=C2)O)O)O |
| Nombre IUPAC | 5-[1-hidroxi-2-[1-(4-hidroxifenil)propan-2-ilamino]etil]benceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 303.358 |
| Mostrar más |