Learn More
Bromhidrato de fenoterol-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenoterol-d6 Hydrobromide |
| CAS | 1286129-04-1 |
| Fórmula molecular | C17 D6 H15 N O4 . Br H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-[2-[[1,1,1,2,3,3-Hexadeuterio-3-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]amino]-1-hydroxyethyl]benzene-1,3-diol hydrobromide, 5-[1-Hydroxy-2-[[2-(4-hydroxyphenyl)- 1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2-d3]amino]ethyl]-1,3-benzenediol hydrobromide, 5-[2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2-d3]amino-1-hydroxyethyl]benzene-1,3-diol hydrobromide, Fenoterol-d6 hydrobromide, rac-Fenoterol-D6 hydrobromide (1-(methyl-D3)ethyl-1,2,2-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO4.BrH/c1-11(6-12-2-4-14(19)5-3-12)18-10-17(22)13-7-15(20)9-16(21)8-13;/h2-5,7-9,11,17-22H,6,10H2,1H3;1H/i1D3,6D2,11D; |
| SMILES | Br.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1)C([2H])([2H])c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 5-[2-[[1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-(4-hidroxifenil)propan-2-il]amino]-1-hidroxietil]benceno-1,3-diol;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 390.302 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.111 |