Learn More
Fenoprofeno, TRC
Código de producto. 30392222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392222 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30392222 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF24883350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoprofen
CAS 29679-58-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H14 O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-methyl-3-phenoxy-, Hydratropic acid, m-phenoxy- (8CI), α-Methyl-3-phenoxybenzeneacetic acid, (±)-2-(3-Phenoxyphenyl)propionic acid, (±)-Fenoprofen, (±)-m-Phenoxyhydratropic acid, 2-(3-Phenoxyphenyl)-1-propanoic acid, 2-(3-Phenoxyphenyl)propanoic acid, 2-(3-Phenoxyphenyl)propionic acid, 2-(m-Phenoxyphenyl)propionic acid, 3-Phenoxyhydratropic acid, Fenoprofen, Lilly 53858, dl-2-(3-Phenoxyphenyl)propionic acid, m-Phenoxyhydratropic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O3/c1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3,(H,16,17)
SMILES CC(C(=O)O)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-fenoxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0943
Porcentaje de pureza >95