Learn More
Fenoprofeno Sal Sódica Dihidratada, TRC
Código de producto. 30132457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132457 5 g 5 g
30012365 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2488305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66424-46-2
Fórmula molecular C15 H13 O3 . Na . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 300.28
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-methyl-3-phenoxy-, sodium salt, hydrate (1:1:2), Benzeneacetic acid, α-methyl-3-phenoxy-, sodium salt, dihydrate (9CI), Benzeneacetic acid, α-methyl-3-phenoxy-, sodium salt, dihydrate, (±)-, Fenoprofen sodium salt dihydrate
Nombre IUPAC sodio; 2-(3-fenoxifenil)propanoato; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].CC(C(=O)[O-])c1cccc(Oc2ccccc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoprofen Sodium Dihydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O3.Na.2H2O/c1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13;;;/h2-11H,1H3,(H,16,17);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0974