Learn More
Éster metílico de fenoprofeno, Mikromol™
Código de producto. 30049662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049662 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049662 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0790.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de fenoprofeno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoprofen Methyl Ester
CAS 66202-87-7
Nombres de analitos o componentes Fenoprofen Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fenoprofen Methyl Ester, alpha-Methyl-3-phenoxybenzeneacetic acid methyl ester, Methyl 2-(3-phenoxyphenyl)propionate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O3/c1-12(16(17)18-2)13-7-6-10-15(11-13)19-14-8-4-3-5-9-14/h3-12H,1-2H3
SMILES COC(=O)C(C)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
Nombre IUPAC 2-(3-fenoxifenil)propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 256.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1099 g/mol