Learn More
Éster isopropílico de fenoprofeno, Mikromol™
Descripción
Éster isopropílico de fenoprofeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenoprofen Isopropyl Ester |
| CAS | 120824-55-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Fenoprofen Isopropyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H20 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Fenoprofen Isopropyl Ester, alpha-Methyl-3-phenoxybenzeneacetic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl 2-(3-phenoxyphenyl)propionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20O3/c1-13(2)20-18(19)14(3)15-8-7-11-17(12-15)21-16-9-5-4-6-10-16/h4-14H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)C(C)c1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-fenoxifenil)propanoato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |