Learn More
Éster etílico de fenoprofeno, Mikromol™
Descripción
Éster etílico de fenoprofeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenoprofen Ethyl Ester |
| CAS | 32929-74-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Fenoprofen Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H18 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Fenoprofen Ethyl Ester, alpha-Methyl-3-phenoxybenzeneacetic acid ethyl ester, Hydratropic acid, m-phenoxy-, ethyl ester (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18O3/c1-3-19-17(18)13(2)14-8-7-11-16(12-14)20-15-9-5-4-6-10-15/h4-13H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)c1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-fenoxifenil)propanoato de etilo |
| Mostrar más |