Learn More
Fenoprofeno Sal de calcio dihidrato, TRC
Código de producto. 30012298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012298 5 g 5 g
30005805 25 g 25 g
30007032 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2488255G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71720-56-4
Fórmula molecular 2 C15 H13 O3 . Ca . 2 H2 O
Peso molecular (g/mol) 558.63
Sinónimo Fenoprofen Calcium Dihydrate, Benzeneacetic acid, α-methyl-3-phenoxy-, calcium salt, hydrate (2:1:2), Benzeneacetic acid, α-methyl-3-phenoxy-, calcium salt, dihydrate (9CI), Fenoprofen calcium salt dihydrate
Nombre IUPAC calcio; 2-(3-fenoxifenil)propanoato; dihidrato
SMILES O.O.[Ca+2].CC(C(=O)[O-])c1cccc(Oc2ccccc2)c1.CC(C(=O)[O-])c3cccc(Oc4ccccc4)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoprofen calcium dihydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C15H14O3.Ca.2H2O/c2*1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13;;;/h2*2-11H,1H3,(H,16,17);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.1567