Learn More
Fenoprofen Calcium hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16412129
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
16412129 1 g 1 g
16400868 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 16412129
Marca: Medchem Express HYB0288B
MedChemExpress Fenoprofen Calcium hydrate is a nonsteroidal, anti-inflammatory antiarthritic agent.
Fenoprofen Calcium hydrate is a nonsteroidal, anti-inflammatory antiarthritic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoprofen Calcium hydrate
CAS 71720-56-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H15Ca0.5O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Fenoprofen calcium salt dihydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (358.01 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (3.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C([O-])=O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1.O.[0.5Ca2+]
Peso molecular (g/mol) 279.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.32
Porcentaje de pureza 99.93%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation