Learn More
Fenoprofeno cálcico dihidrato, Mikromol™
Descripción
Fenoprofeno cálcico dihidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenoprofen calcium dihydrate |
| CAS | 71720-56-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Fenoprofen calcium dihydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C15 H13 O3 . Ca . 2 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Fenoprofen Calcium Dihydrate, Fenoprofen calcium salt dihydrate, Benzeneacetic acid, alpha-methyl-3-phenoxy-, calcium salt, hydrate (2:1:2), Benzeneacetic acid, alpha-methyl-3-phenoxy-, calcium salt, dihydrate (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C15H14O3.Ca.2H2O/c2*1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13;;;/h2*2-11H,1H3,(H,16,17);;2*1H2/q;;+2;;/p-2 |
| SMILES | O.O.[Ca+2].CC(C(=O)[O-])c1cccc(Oc2ccccc2)c1.CC(C(=O)[O-])c3cccc(Oc4ccccc4)c3 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-fenoxifenil)propanoato de calcio;dihidrato |
| Mostrar más |