Learn More
Fenoldopam mesilato, TRC
Código de producto. 30406959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406959 5 mg
30406292 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2488005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67227-57-0
Fórmula molecular C16 H16 Cl N O3 . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 401.86
Sinónimo 1H-3-Benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-, methanesulfonate (1:1), 1H-3-Benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-, methanesulfonate (salt) (9CI), Corlopam, Fenoldopam mesylate, Fenoldopam methanesulfonate, Fenoldopam monomethanesulfonate, SKF 82526J
Nombre IUPAC 6-cloro-1-(4-hidroxifenilo)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina-7,8-diol; Ácido metanosulfónico
SMILES CS(=O)(=O)O.Oc1ccc(cc1)C2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoldopam Mesylate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16ClNO3.CH4O3S/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;1-5(2,3)4/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.07