Learn More
Fenoldopam mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16418598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16418598 10 mg 10 miligramos
16448436 100 mg 100 miligramos
16424467 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16418598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0735A
MedChemExpress Fenoldopam(SKF 82526) mesylate is a drug and synthetic benzazepine derivative which acts as a selective D1 receptor partial agonist.
Fenoldopam(SKF 82526) mesylate is a drug and synthetic benzazepine derivative which acts as a selective D1 receptor partial agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoldopam mesylate
CAS 67227-57-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20ClNO6S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Fenoldopam methanesulfonate SKF-82526 mesylate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (89.58 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (24.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(O)C=C2C(C3=CC=C(O)C=C3)CNCCC2=C1Cl.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 401.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.86
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation