Learn More
Mesilato de fenoldopam, Mikromol™
Descripción
Mesilato de fenoldopam
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenoldopam Mesylate |
| CAS | 67227-57-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Fenoldopam Mesylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H16 Cl N O3 . C H4 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1H-3-Benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-, methanesulfonate (1:1), 1H-3-Benzazepine-7,8-diol, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-, methanesulfonate (salt) (9CI), Corlopam, Fenoldopam mesylate, Fenoldopam methanesulfonate, Fenoldopam monomethanesulfonate, SKF 82526J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16ClNO3.CH4O3S/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;1-5(2,3)4/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | CS(=O)(=O)O.Oc1ccc(cc1)C2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-1-(4-hidroxifenil)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina-7,8-diol; ácido metanosulfónico |
| Mostrar más |