Learn More
Tocris Bioscience™ Fenoldopam hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18005222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18005222 10 mg 10 miligramos
18034452 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18005222 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1659/10
Selective D1-like partial agonist
Selective D1-like dopamine receptor partial agonist (EC50 = 57 nM). Vasodilator in vivo and does not readily cross the blood-brain barrier. Also α2-adrenoceptor antagonist in vitro (Ki = 15 - 25 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181217-39-0
Fórmula molecular C16H17Cl2NO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenoldopam hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.22
Pureza >98%
Peso molecular 342.216