Learn More
Fenoldopam hidrobromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenoldopam Hydrobromide |
| CAS | 67287-54-1 |
| Fórmula molecular | C16 H16 Cl N O3 . H Br |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrobromide, (±)-Fenoldopam Hydrobromide, (±)-SKF 82526 Hydrobromide, SKF 82526 Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16ClNO3.BrH/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H/t13-;/m1./s1 |
| SMILES | Br.Oc1ccc(cc1)[C@H]2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23 |
| Nombre IUPAC | (1R)-6-cloro-1-(4-hidroxifenil)-2,3,4,5-tetrahidro-1H-3-benzazepina-7,8-diol;bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 386.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 385.008 |