Learn More
Ácido fenofíbrico-d6, TRC
Código de producto. 30394427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30394427 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30394427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF24865210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fenofibric Acid-d6
CAS 1092484-69-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 D6 H9 Cl O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-2-(methyl-d3)propanoic-3,3,3-d3 acid
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriometil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 324.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1035
Porcentaje de pureza >95