Learn More
Ácido fenofíbrico-d6, TRC
Product Code. 30402136
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Unit Size:
1 miligramo
Product Code. Cantidad unitSize
30402136 1 mg 1 miligramo
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30402136 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF2486521MG
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Fenofibric Acid-d6
CAS 1092484-69-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 D6 H9 Cl O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-2-(methyl-d3)propanoic-3,3,3-d3 acid
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriometil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 324.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1035
Porcentaje de pureza >95